Learn More
Acétal diéthylique de phénylpropiolaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
33.50€ - 108.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6142-95-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C13H16O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 204.27 |
Numéro MDL | MFCD00009238 |
Clé InChI | DTEGZYXCDQFSBZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,3-diethoxyprop-1-yn-1-yl benzene, phenylpropiolaldehyde diethyl acetal, phenylpropargyl aldehyde diethyl acetal, 3-phenylpropynal diethyl acetal, dehydrocinnamaldehyde-diethylacetal, benzene, 3,3-diethoxy-1-propynyl, propiolaldehyde, phenyl-, diethyl acetal, 1,1-diethoxy-3-phenylprop-2-yne, acmc-1bh6o, propiolaldehyde, diethyl acetal |
CID PubChem | 64818 |
Nom IUPAC | 3,3-diéthoxyprop-1-ynylbenzène |
SMILES | CCOC(OCC)C#CC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11384334
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00872.06 |
5 g |
33.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11394334
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00872.14 |
25 g |
108.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
6142-95-6 | |
204.27 | |
DTEGZYXCDQFSBZ-UHFFFAOYSA-N | |
64818 | |
CCOC(OCC)C#CC1=CC=CC=C1 |
C13H16O2 | |
MFCD00009238 | |
3,3-diethoxyprop-1-yn-1-yl benzene, phenylpropiolaldehyde diethyl acetal, phenylpropargyl aldehyde diethyl acetal, 3-phenylpropynal diethyl acetal, dehydrocinnamaldehyde-diethylacetal, benzene, 3,3-diethoxy-1-propynyl, propiolaldehyde, phenyl-, diethyl acetal, 1,1-diethoxy-3-phenylprop-2-yne, acmc-1bh6o, propiolaldehyde, diethyl acetal | |
3,3-diéthoxyprop-1-ynylbenzène |
Spécification
Phenylpropiolaldehyde diethyl acetal | |
0.991 | |
>110°C (230°F) | |
1.517 | |
2049715 | |
DTEGZYXCDQFSBZ-UHFFFAOYSA-N | |
3,3-diéthoxyprop-1-ynylbenzène | |
64818 | |
98% |
6142-95-6 | |
99°C to 100°C (2 mmHg) | |
C13H16O2 | |
MFCD00009238 | |
3,3-diethoxyprop-1-yn-1-yl benzene, phenylpropiolaldehyde diethyl acetal, phenylpropargyl aldehyde diethyl acetal, 3-phenylpropynal diethyl acetal, dehydrocinnamaldehyde-diethylacetal, benzene, 3,3-diethoxy-1-propynyl, propiolaldehyde, phenyl-, diethyl acetal, 1,1-diethoxy-3-phenylprop-2-yne, acmc-1bh6o, propiolaldehyde, diethyl acetal | |
CCOC(OCC)C#CC1=CC=CC=C1 | |
204.27 | |
204.27 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 228-143-6
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only