Learn More
Hanna Instruments™ PH-METRE PHEP+
Marque:  Hanna Instruments™ HI98108
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 10419022
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Spécification
±0.1
0 to 14
0.1mV
95 g
0°C to 50°C
pHep pH Tester
Manual
0.1
175 x 41 x 23 mm
0 to 14 pH
1.5V
200 hr.