missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PHF1 Antibody [Alexa Fluor« 405], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30516068 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30516068 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30516068 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP338547AF405

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

PHF1 Polyclonal antibody specifically detects PHF1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PHF1
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 405
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène hPCl1, MTF2L2, PCL1, PHD finger protein 1, PHF2, Polycomb-like protein 1, Protein PHF1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-260 of human PHF1 (NP_077084.1).,, Sequence:, MAQPPRLSRSGASSLWDPASPAPTSGPRPRLWEGQDVLARWTDGLLYLGTIKKVDSAREVCLVQFEDDSQFLVLWKDISPAALPGEELLCCVCRSETVVPGNRLVSCEKCRHAYHQDCHVPRAPAPGEGEGTSWVCRQCVFAIATKRGGALKKGPYARAMLGMKLSLPYGLKGLDWDAGHLSNRQQSYCYCGGPGEWNLKMLQCRSCLQWFHEACTQCLSKPLLYGDRFYEFECCVCRGGPEKVRRLQLRWVDVAHLVLY
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5252
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.