Learn More
PHF1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
227.00€ - 326.00€
Spécification
| Antigène | PHF1 |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:500-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1500-1:50000 |
| Applications | Western Blot, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18647605
|
Novus Biologicals
NBP2-98955-100ul |
100 μg |
326.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18682676
|
Novus Biologicals
NBP2-98955-50ul |
50 μg |
227.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
PHF1 Polyclonal antibody specifically detects PHF1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ ImmunofluorescenceSpécification
| PHF1 | |
| Western Blot, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| hPCl1, MTF2L2, PCL1, PHD finger protein 1, PHF2, Polycomb-like protein 1, Protein PHF1 | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human PHF1. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 1:500-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1500-1:50000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 0.2 μm filtered solution in PBS | |
| 5252 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |