missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PHGR1 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-98121AF405
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
PHGR1 Polyclonal antibody specifically detects PHGR1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| PHGR1 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 644844 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Alexa Fluor 405 | |
| Proline/Histidine/Glycine-Rich 1 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PHGR1 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu