Learn More
Solution tampon phosphate pH 3,5, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Code nomenclature Nacres: NA.25
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
Spécification
Spécification
| pH | 3.5 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 1000 mL |
| Type de solution | Tampon |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
| Numéro de lot | Type de certificat | Date | Code produit |
|---|---|---|---|
| 966386 | Certificat d’analyse | 13/06/2025 | SOL 031 1L |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution tampon phosphate pH 3,5, Fisher Chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu