Learn More
Solution tampon de phosphate, pH 7,2, Honeywell Fluka™
Marque: Honeywell Fluka 319252-500ML
31.78 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : CAS : 1310-73-2 Poids : 0.49750kg
Spécification
Phosphate Buffer Solution Ph 7.2 | |
500 mL | |
NONH for all modes of transport |
0.995g/mL at 25°C | |
Flacon poly |