Learn More
Phosphate Standard: PO4(-3) @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™ Code produit.: 17928874
Phosphate Standard: PO4(-3) @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Code produit. 17928874
100 mL, 100mL
Code nomenclature Nacres: NA.24
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 17928874
Marque: VHG Labs VHGIPO4100
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Phosphate Standard: PO4(-3) @ 1000 μg/mL in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphate
CAS 14265-44-2
Méthodes Ion Chromatography/Wet Chemistry
Noms d’analytes ou de composants Phosphate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire (P O4)3-
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme PO43−
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-]
Nom IUPAC Phosphate
Solvent or Matrix Water
Poids moléculaire (g/mol) 94.97
Quantité 100 mL
Poids de la formule 94.97 g/mol
Nom du produit
Phosphate Standard: PO4(-3) @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™ >