missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phospho-LAT (Tyr255) Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Invitrogen PA564800
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Phospho-LAT (Tyr255) Polyclonal Antibody detects endogenous levels of LAT only when phosphorylated at Tyr255.
Phospho-LAT (Tyr255) Polyclonal antibody specifically detects Phospho-LAT (Tyr255) in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spécification
| Phospho-LAT (Tyr255) | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| LAT | |
| 36 kDa phospho-tyrosine adapter protein; 36 kDa phospho-tyrosine adaptor protein; Lat; LAT1; linker for activation of T cells; linker for activation of T cells, transmembrane adaptor; linker for activation of T-cells; linker for activation of T-cells family member 1; linker protein; p36-38; pp36 | |
| Rabbit | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 16797, 27040, 81511 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 30% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| O43561, O54957, O70601 | |
| LAT | |
| A synthesized peptide derived from human LAT (Phospho-Tyr255) | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu