missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Phospho-Rb (Ser807, Ser811) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (RbS807S811-D9), Invitrogen™

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
331.00€ - 662.00€
Spécification
| Antigène | Phospho-Rb (Ser807, Ser811) |
|---|---|
| Clone | RbS807S811-D9 |
| Concentration | 0.5 mg/mL |
| Applications | Flow Cytometry, Western Blot |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
17116838
|
Invitrogen™
MA537245 |
20 μL |
331.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17196528
![]() |
Invitrogen™
MA536943 |
200 μL |
662.00€
200µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Rb is a tumor suppressor nuclear phosphoprotein capable of binding to DNA. It is phosphorylated on serine and threonine, but not on tyrosine residues. It forms a complex with SV40 large T antigen, adenovirus E1A, and human papilloma virus-16 E. Rb protein may act by regulating transcription and loss of its function leads to uncontrolled cell growth. Aberrations in the RB gene have been implicated in cancers of breast, colon, prostate, kidney, nasopharynx, and leukemia.Spécification
| Phospho-Rb (Ser807, Ser811) | |
| 0.5 mg/mL | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 0.1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Cleaved Rb; delta RB-p70; DRb-p70; exon 17 tumor GOS561 substitution mutation causes premature stop; GOS563 exon 17 substitution mutation causes premature stop; OSRC; p104; p104 chicken Rb; P105RB; p105-Rb; Phospho-Retinoblastoma; pp105; pp110; PPP1R130; pRb; prepro-retinoblastoma-associated protein; protein phosphatase 1, regulatory subunit 130; rb; RB transcriptional corepressor 1; RB1; Rb-1; Rb-p70; Retin; Retinoblastoma; retinoblastoma 1; retinoblastoma 1 (including osteosarcoma); retinoblastoma 1 protein; retinoblastoma gene; retinoblastoma isoform A; retinoblastoma protein; retinoblastoma suspectibility protein; retinoblastoma tumor suppressor; retinoblastoma-associated protein | |
| RB1 | |
| IgG κ | |
| Protein A/G | |
| Antibody |
| RbS807S811-D9 | |
| Flow Cytometry, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| P06400, P13405 | |
| 19645, 5925 | |
| A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Ser807/Ser811 of human phospho Rb. | |
| Primary | |
| -20°C | |
| RB1 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit