Learn More
Phosphoglucomutase 5 Antibody (14F8/F8), FITC, R&D Systems™
Code produit 18601888 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18601888 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18601888 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308656F
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Phosphoglucomutase 5 Monoclonal specifically detects Phosphoglucomutase 5 in Bovine/Human/Mouse/Rabbit/Rat samples. It is validated for ELISA/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Phosphoglucomutase 5
Applications ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 14F8/F8
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène aciculin, EC 5.4.2.2, PGM-RP, PGMRPphosphoglucomutase-like protein 5, phosphoglucomutase 5, Phosphoglucomutase-related protein
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Cytoskeletal fraction of the human myometrium tissue extract (Uniprot: Q15124)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5239
Espèces cibles Bovine, Human, Mouse, Rabbit, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2a κ
Gamme de produits Novus