missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phosphoglucomutase 5 Antibody (14F8/F8), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-08656PCP
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Phosphoglucomutase 5 Monoclonal antibody specifically detects Phosphoglucomutase 5 in Human, Mouse, Rat, Bovine, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| Phosphoglucomutase 5 | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| aciculin, EC 5.4.2.2, PGM-RP, PGMRPphosphoglucomutase-like protein 5, phosphoglucomutase 5, Phosphoglucomutase-related protein | |
| Cytoskeletal fraction of the human myometrium tissue extract (Uniprot: Q15124) | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Bovine, Rabbit | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 14F8/F8 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 5239 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu