missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phospholipid Scramblase 1/PLSCR1 Antibody (3B4), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals H00005359-M02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Phospholipid Scramblase 1/PLSCR1 Monoclonal antibody specifically detects Phospholipid Scramblase 1/PLSCR1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunoprecipitation
Spécification
| Phospholipid Scramblase 1/PLSCR1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| AAH32718 | |
| Mouse | |
| IgG purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA, Immunoprecipitation | |
| 3B4 | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| Erythrocyte phospholipid scramblase, MmTRA1b, MMTRA1BCa(2+)-dependent phospholipid scramblase 1, phospholipid scramblase 1, PL scramblase 1 | |
| PLSCR1 (AAH32718, 1 a.a. ~ 318 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MDKQNSQMNASHPETNLPVGYPPQYPPTAFQGPPGYSGYPGPQVSYPPPPAGHSGPGPAGFPVPNQPVYNQPVYNQPVGAAGVPWMPAPQPPLNCPPGLEYLSQIDQILIHQQIKLLEVLTGFETNNKYEIKNSFGQRVYFAAEDTDCCTRNCCGPSRPFTLRIIDNMGQEVITLERPLRCSSCCCPCCLQEIEIQAPPGVPIGYVIQTWHPCLPKFTIQNEKREDVLKISGPCVVCSCCGDVDFEIKSLDEQCVVGKISKHWTGILREAFTDADNFGIQFPLDLDVKMKAVMIGACFLIDFMFFESTGSQEQKSGVW | |
| 0.1 mg | |
| Cardiovascular Biology, Neuroscience, Signal Transduction | |
| 5359 | |
| Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG2a κ |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu