Learn More
Pentachlorure de phosphore, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
Specifications
Nom chimique ou matériau | Phosphorus pentachloride |
Note relative au nom | 98% |
Couleur | Jaune |
Forme physique | Poudre et balances cristallines |
Quantité | 100 g |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Formule linéaire | PCl5 |
Fieser | 01,866; 04,388; 05,534; 07,290 |
SMILES | P(Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Nom IUPAC | pentachloro-$l^{5}-phosphane |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Phosphorus pentachloride
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H330-Mortel par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.