Learn More
uvex Gants de protection Phynomic FOAM avec revêtement en mousse aqua-polymère
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
5
8
9
10
12
Conditionnement:
1 pièce
10 paires
Description
- Gants de sécurité haute dextérité conçus pour un travail mécanique de précision
- Le revêtement en mousse aqua-polymère résistant à l’humidité offre une résistance mécanique à l’abrasion
- Le revêtement sur la paume hautement respirant améliore les capacités de préhension dans les zones sèches et légèrement humides
- Sensibilité tactile lors de l’assemblage de petites pièces
- Idéals pour le travail d’assemblage de précision, l’inspection, le tri, la transformation des aliments et l’emballage
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 388 (3 1 2 1 X) |
| Structure | Seamless Knit |
| Coating Material | Mousse aqua-polymère |
| Couleur | Blanc, Gris |
| Finition externe | Lisse |
| Hand | Ambidextres |
| Matériau | Élasthanne, PA |
| Type de produit | Gants de protection mécaniques |
| Dimensions | 5 |
| Modèle | Full-hand Mitt |
| Afficher plus |