Learn More
Uvex™ Phynomic X-Foam HV Safety Gloves
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
12
Description
- La construction légère agit comme une deuxième peau, pour maintenir un niveau élevé de sensation
- La doublure en mousse aqua-polymère est étanche à l’humidité et flexible
- Les matériaux respirants empêchent une transpiration excessive
- La section de rupture transparente intégrée aux doigts permet de réduire les blessures graves au niveau des mains
- En cas de piégeage du gant / du doigt dans ou à proximité d’une machine, il suffit de détacher et de déchirer le gant le long de la couture perforée
- Meilleure préhension dans les environnements secs et légèrement humides
- Exempts de substances nocives, conformément à la norme OEKO-TEX™ 100
- Tolérance cutanée confirmée par le proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
Spécification
Certifications/Conformité | Norme OEKO-TEX™ 100 |
Applications | Industrie |
Coating Material | Mousse aqua-polymère |
Couleur | Orange, Gris |
Matériau | PA, Élasthanne |
Dimensions | 6 |
Norme EN388 | 31X1X |
Sexe | Unisexe |
Type de manchette de gant | Maille |
Séries | Phynomic X-Mousse HV |