missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PICK1 Antibody [Alexa Fluor« 700], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30497925 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30497925 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30497925 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335510AF700
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

PICK1 Polyclonal antibody specifically detects PICK1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PICK1
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 700
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène alpha binding protein, dJ1039K5, MGC15204, PICK, PRKCA-binding protein, PRKCABPprotein interacting with PRKCA, Protein interacting with C kinase 1, protein interacting with PRKCA 1, Protein kinase C-alpha-binding protein
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 300-400 of human PICK1 (NP_036539.1).,, Sequence:, YLSYCLKVKEMDDEEYSCIALGEPLYRVSTGNYEYRLILRCRQEARARFSQMRKDVLEKMELLDQKHVQDIVFQLQRLVSTMSKYYNDCYAVLRDADVFPI
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators, Vision
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9463
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.