Learn More
Ansell Gants en polyamide légers Picosoft DG avec paume à points en PVC
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
Description
- Capacités de préhension améliorées grâce aux bouts des doigts trempés et à une paume à points en PVC
- Idéal pour les applications légères et délicates dans les environnements secs
- Garantit la tactilité et la dextérité pour une manipulation précise et sûre
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
| Coating Material | Picots en PVC |
| Couleur | Gris |
| Finition externe | Partially Textured |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | No |
| Matériau | PA |
| Type de produit | Mechanical Protection Gloves |
| Dimensions | 6 |
| Norme EN388 | 2121A |
| Afficher plus |