Learn More
Sartorius Pipette électronique monocanal PICUS™
Résultats meilleurs et plus fiables grâce à une technologie nouvelle génération et système de contrôle des erreurs. Pipettes électroniques monocanal Sartorius PICUSTM permettent d’éviter les microtraumatismes répétés (MTR) grâce à leur conception légère et ergonomique et éjection électronique de la pointe, aussi de gagner du temps grâce au réglage rapide, au suivi unique intégré des microplaques et programmation facile.
Marque: Sartorius 735021
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.86400kg
Description
La pipette électronique est petite et légère pour éviter les MTR (microtraumatismes répétés). Les avantages ergonomiques comprennent l’éjection électronique de la pointe, la molette de réglage pour faire défiler les menus, régler le volume et contrôler le pipetage manuel, ainsi qu’un bouton de fonctionnement extrêmement léger.
- Permet d’éviter les microtraumatismes répétés (MTR) grâce à sa légèreté, sa conception ergonomique et à l’éjection de la pointe électronique
- Obtenez des résultats meilleurs et plus fiables grâce à une technologie nouvelle génération et à un système de contrôle des erreurs
- Permet de gagner du temps grâce au réglage rapide à une main, au suivi unique intégré des microplaques et à la programmation facile
- Nombreux modes de pipetage dans une interface conviviale comprenant des emplacements de mémoire pour les programmes favoris
- L’outil unique de suivi assiste le travail sur microplaques en association avec les modes pipetage, pipetage inversé et distribution multiple
- Possibilité de réglage pour 1 point, 2 points et 3 points
- Entretien facile des parties inférieures grâce aux informations BPL (bonnes pratiques de laboratoire) intégrées au logiciel pour respecter la maintenance et l’étalonnage
- Filtres Safe-Cone dans tous les modèles de >10 μl pour éviter toute contamination
- Parties inférieures autoclavables pour tous les modèles (à l’exception des modèles de 1200 μl)
- Compatible avec les systèmes de chargement pour pipettes électroniques, le support de chargement pour une pipette et le carrousel de chargement pour quatre pipettes
- Option de chargement direct avec le câble micro USB
Spécification
1,50 à 0,40 | |
Multiple | |
Autoclavable | |
10 μL Optifit™ Tip, SafetySpace™ Filter Tip | |
Picus™ | |
Electronic Pipette | |
LED | |
10 μl pointe Optifit, SafetySpace&trade ; pointe filtrante | |
0,02 μl | |
9 | |
2 ans | |
214 mm |
Lithium-ion | |
10 μl Optifit tip, pointe à filtre SafetySpace™ | |
Gris | |
1 | |
Yes | |
0,2 à 10 μl | |
Ergonomique | |
Adaptateur AC | |
Oui | |
Pièce | |
8,42 in |