Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de transfert Pierce™ 1-Step
Effectuez un transfert semi-sec rapide des protéines de 10 à 300 kDa à partir de gels de polyacrylamide (SDS-PAGE) vers des membranes en nitrate de cellulose ou en PVDF grâce au traceur rapide Pierce G2.
40.72€ - 427.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15175204
|
Thermo Scientific™
84731 |
1 litre |
109.00€
1L |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15225346
|
Thermo Scientific™
84731X5 |
5 x 1 L |
427.00€
5L |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15185204
|
Thermo Scientific™
84742 |
200 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Le tampon de transfert en 1 étape Thermo Scientific™ Pierce est conçu pour le transfert semi-sec rapide des protéines de 10 à 300 kDa à partir de gels de polyacrylamide (SDS-PAGE) vers des membranes en nitrate de cellulose ou en PVDF grâce au module de transfert rapide Pierce G2.
Lorsqu’il est utilisé avec le traceur rapide Pierce G2, ce tampon permet un transfert efficace de protéines de gel à membrane en 5 à 10 minutes avec une efficacité égale ou supérieure aux techniques de transfert Western classiques. Le tampon de transfert Pierce 1-Step est également compatible avec d’autres dispositifs de transfert semi-sec protéique associés à une alimentation à courant élevé appropriée. Ces dispositifs fournissent un courant élevé constant (1,3 à 5,0 ampères) pour transférer rapidement des protéines via les conditions de force ionique élevée fournies par le tampon de transfert.
Points forts :
- Rapide – la formulation à haute force ionique permet un transfert de protéines de 5 à 10 minutes lorsqu’elle est utilisée avec des systèmes de transfert semi-secs compatibles
- Prêt à l’emploi – fourni sous forme de solution 1X stable et prête à l’emploi à température ambiante
- Optimisé – pour des performances transparentes et fiables grâce au traceur rapide Pierce G2
- Compatibilité – compatible avec d’autres dispositifs de transfert en milieu semi-sec équipés d’une alimentation à courant élevé adaptée
- Économique – excellentes performances sans besoin d’utiliser les consommables spéciaux ou coûteux requis par d’autres dispositifs de transfert rapide en milieu semi-sec
Requis : Traceur rapide Pierce G2 (réf 62288) ou autre dispositif de transfert semi-sec équipé ou couplé avec une alimentation à courant élevé et capable.
Spécification
Tampon de transfert |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.