Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ 10X Western Blot Transfer Buffer, Methanol-free
Une solution concentrée sans méthanol pour préparer facilement et rapidement un tampon de transfert western sans MeOH pour les méthodes de transfert sur gel à membrane basées sur un réservoir ou d’autres méthodes de transfert humides de gel à membrane.
63.75€ - 171.00€
Spécification
Contenu et stockage | Stockage :Dès réception, conserver à 4°C à l’abri de l’humidité.Le produit est expédié à température ambiante. |
---|---|
Tampon | Tampon de transfert |
Concentration | 10X |
Type de gel | SDS-PAGE |
Type de produit | Tampon de transfert Western |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12691410
|
Thermo Scientific™
35045 |
500 mL |
63.75€
500mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10565604
|
Thermo Scientific™
35040 |
5 L |
171.00€
5L |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Le tampon de transfert western 10X Pierce Thermo Scientific, sans méthanol, est une solution mère peu encombrante pour la préparation du tampon de transfert sans méthanol utilisé avec le dispositif de transfert western refroidi en cuve (humide).
Les tampons concentrés Pierce sont prêts à l’emploi sans avoir à peser ou diluer les ingrédients secs, ni à ajuster le pH avec des acides ou des bases concentrés. Diluez simplement la solution de réserve dans de l’eau pure et continuez votre expérience. Le tampon de transfert western 10X est prêt à l’emploi lors de la dilution à 1X avec de lʼeau ; il ne contient pas de méthanol et lʼajout de méthanol nʼest pas nécessaire pour lʼélectrophorèse.
Points forts :
- Tampon de transfert – dilué 10 fois dans de lʼeau ; la solution est prête à être utilisée pour lʼélectrophorèse (c.-à-d., transfert en cuve humide à partir de gels mini)
- Facile à utiliser – aucun paquet à ouvrir, aucune poudre à dissoudre et pas besoin de méthanol
- Précision améliorée – élimine les possibles restes de poudre dans un paquet
- Gain de temps – la concentration 10X élimine le temps d’attente nécessaire à la dissolution de la poudre
- Économie d’espace – l’entreposage sous forme concentrée réduit l’espace requis pour les solutions sur la paillasse
Recommandées dans les cas suivants :
Transfert Western humide de protéines (en cuve) vers une membrane
Spécification
Stockage :Dès réception, conserver à 4°C à l’abri de l’humidité.Le produit est expédié à température ambiante. | |
10X | |
Tampon de transfert Western | |
Pierce™ |
Tampon de transfert | |
SDS-PAGE | |
Gels SDS-PAGE | |
conditions ambiantes |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.