Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Alkylating Reagents
Réactifs alkylants fournis dans des formats prépesés à usage unique pour simplifier les flux de travaux de préparation des protéines.
102.00€ - 265.00€
Spécification
Gamme de produits | Pierce™ |
---|---|
Type de produit | Réactif alkylant |
Product Code | Brand | Comprend | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Comprend | Price | Quantity & Availability | |||||
16336562
|
Thermo Scientific™
A39270 |
Chloroacétamide, format No-Weigh™ |
102.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15940677
|
Thermo Scientific™
A39271 |
Iodoacétamide, format No-Weigh™ |
265.00€
30 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
L’iodoacétamide ou le chloracétamide Thermo Scientific Pierce est fourni dans un format No-Weigh, à savoir quel de petites quantités de réactif sont prépesées et conditionnées pour un usage unique. Ce format à usage unique empêche la contamination et la perte de réactivité du réactif en cas d’ouvertures et de fermetures répétitives d’un seul flacon. Le format permet l’utilisation d’un flacon de réactif frais à chaque fois et élimine les tracas liés à la pesée de petites quantités de réactifs.
Les réactifs alkylants qui réagissent à l’iodoacétamide et au chloracétamide sont des réactifs alkylants réactifs au sulfhydryle utilisés pour bloquer les résidus de cystéine réduits pour la caractérisation des protéines et la cartographie des peptides. L’alkylation avec l’iodoacétamide ou le chloracétamide après réduction de la cystéine entraîne l’addition covalente d’un groupe Carbamidométhyle (57,07 Da) et empêche la formation de liaisons disulfures. Les agents réducteurs ajoutés après l’alkylation réagissent avec l’excès d’iodoacétamide.Specifications
Pierce™ | |
Réactif alkylant |