Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Cypridina Luciferase Glow Assay Kit
Obtenez un signal de bioluminescence lumineux et stable (demi-vie supérieure à 1 heure) en présence de rapporteurs de luciférase Cypridina
135.00€ - 754.00€
Spécification
Type | Kit d’essai |
---|---|
Cible | Luciférase, luciférase cypridina |
Doser | Enzyme rapporteur, dosage par rapporteur de luciférase |
Cellules compatibles | Cellules de mammifères |
Méthode de détection | Bioluminescent |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12201622
|
Thermo Scientific™
16170 |
Kit de 100 réactions |
135.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12201632
|
Thermo Scientific™
16171 |
Kit de 1000 réactions |
754.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le kit de dosage luminescent de la luciférase Cypridina Pierce Thermo Scientific™ offre un signal de bioluminescence extrêmement lumineux et stable (demi-vie supérieure à une heure) en présence de rapporteurs pour la luciférase Cypridina.
Ce kit de dosage luminescent de la luciférase Pierce contient des réactifs pour mesurer l’activité de la luciférase Cypridina dans les milieux de culture cellulaire et les lysats de mammifères. Lorsqu’il est utilisé avec les plasmides de luc. Cypridina de Thermo Scientific, le kit fournit un système de dosage de rapporteur bioluminescent extrêmement sensible pour la détection sécrétée ou intracellulaire de l’activité de la luciférase. La sortie lumineuse générée par la réaction de luciférase peut être corrélée avec la quantité de protéine de luciférase produite qui est à son tour proportionnelle à l’activité du promoteur conduisant à l’expression de luciférase. Le kit peut être utilisé pour détecter l’activité de toutes luciférases Cypridina ou dérivés qui utilisent la Varguline comme substrat.Points clés :
Sensible – Détection hautement sensible de l’activité de la luciférase Cypridina
Luciférase sécrétée – elle permet des dosages en temps réel et des études cinétiques sans détruire les cellules
Stable – des réactifs améliorent la stabilité du signal par rapport aux dosages incandescents
Simple – ne nécessite pas de luminomètre avec injecteurs
Compatible – réactifs de dosage compatibles avec d’autres luciférases Cypridina ou Vargula
Compatible avec l’automatisation – capable de réaliser des dosages à haut débit
Pratique – contient un tampon de lyse cellulaire universel et un réactif de dosage luminescent optimisé
Sûr – permet d’effectuer des dosages non radioactifs
Comprend :
Tampon de lyse cellulaire, tampon de réaction et substrat
Matériel nécessaire :
Luciférase Cypridina et luminomètre ou tout autre instrument capable de surveiller la luminescence, tels que les lecteurs de microplaques Luminoskan Ascent et Varioskan Flash de Thermo Scientific.
Recommandé dans les cas suivants :
Études de promoteurs pour l’analyse des éléments de régulation cis et des facteurs d’action trans ; Sélection de médicaments ; Sélection de siARN et de miARN ; Dosages multiplexés pour l’étude des effets hors-cible ; Dosages de rapporteurs pour la localisation de voie de sécrétion / protéines ; Analyse de voies de transduction de signaux ; Études d’épissage d’ARN
Spécification
Kit d’essai | |
Enzyme rapporteur, dosage par rapporteur de luciférase | |
Bioluminescent | |
Plaque à 384 puits, plaque à 96 puits | |
Substrat chimique | |
Substrat de luciférase | |
Varguline (luciférine cypridina) |
Luciférase, luciférase cypridina | |
Cellules de mammifères | |
Luminomètre (microplaque) | |
Marquage enzymatique | |
Chimiluminescence améliorée | |
Pierce™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.