Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Kit, SuperSignal™ West Pico, Mouse
Pour la détection au niveau du picogramme et le développement de transfert Western en moins de 1 heure après le transfert du gel.
165.00€ - 332.00€
Spécification
Type de produit | Kit de transfert Western |
---|---|
Méthode de détection | Chimiluminescence |
Forme | Liquide |
À utiliser avec (application) | Western Blot |
Membrane Compatibility | Nitrate de cellulose, PVDF |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10369024
|
Thermo Scientific™
35060 |
Kit pour transfert Western rapide Pierce, substrat SuperSignal West Pico, souris |
332.00€
1 kit |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10605465
|
Thermo Scientific™
35065 |
Kit pour transfert Western rapide Pierce, substrat SuperSignal West Pico, souris taille d’essai |
165.00€
1 kit |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le kit pour transfert Western rapide Thermo Scientific™ Pierce, le substrat SuperSignal West Pico, contient des réactifs optimisés et un protocole qui permet une détection au niveau du picogramme et raccourcit le développement de transfert Western classique à moins de 1 heure après le transfert du gel.
Ces kits de Transfert Western rapide nécessitent un temps de manipulation minimal et des résultats de rendement comparables à ceux du transfert Western classique avec le substrat chimiluminescent SuperSignal West Pico. Les kits contiennent tous les réactifs nécessaires pour réaliser un transfert Western, hybridé avec un anticorps primaire de souris ou de lapin. Comme d'autres méthodes de transfert Western, le substrat SuperSignal West Pico inclus produit un signal chimiluminescent détectable à l’aide de méthodes d’imagerie photographique ou autres. Les transferts développés peuvent être exposés et dénudés à plusieurs reprises de l’anticorps primaire et resondés.Points clés :
-
Rapide – détection au niveau du picogramme en une heure environ
-
Pratique – sans matériel coûteux ni vide requis ; pas de problème d'obstruction
-
Simple – le protocole optimisé facilite plus que jamais l’analyse par transfert Western
-
Économique – sans autres consommables ni équipement supplémentaire à acheter
-
Stable – tous les composants du kit sont stables pendant un an de stockage à 4°C
-
Facile – les kits complets contiennent tous les composants nécessaires pour bloquer, sonder et développer un transfert avec n’importe quel anticorps primaire standard de souris ou de lapin
Compatibilité :
Membranes et papier de filtre Pierce ; film CL-Xposure™ pour transfert Western ; amplificateur de signal de transfert Western Pierce ; tampon de bandage de transfert Western Restore Plus™
Spécification
Kit de transfert Western | |
Liquide | |
Nitrate de cellulose, PVDF | |
HRP | |
Souris |
Chimiluminescence | |
Western Blot | |
Pierce™, SuperSignal™ | |
Peroxydase de raifort | |
Ordre du picogramme |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.