Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Maleimide Activated Plates
Les plaques Thermo Scientific™ Pierce activées par maléimide sont idéales pour la liaison de molécules contenant des sulfhydryles difficiles à enduire sur des plaques en polystyrène telles que des peptides contenant une cystéine terminale.
216.00€ - 230.00€
Spécification
Propriété de liaison | Capacité standard, covalentes |
---|---|
Contenu et stockage | Remarque : Les plaques sont fournies prébloquées avec de l’albumine sérique bovine. Dès réception, conserver les plaques à 4°C et à l’abri de l’humidité. Une fois le sachet ouvert, conserver les plaques non utilisées à 4°C dans un sachet refermable avec du dessiccant. Les plaques sont expédiées à température ambiante. |
Gamme de produits | Pierce™ |
Matériau | En PS |
Volume (métrique) du puits | 100 μl |
Code produit | Marque | Description | Méthode de détection | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Méthode de détection | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10328733
|
Thermo Scientific™
15150 |
Transparent, barrette à 8 puits | Colorimétrique |
216.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10348643
|
Thermo Scientific™
15152 |
Couleur blanche, 96 puits | Chimiluminescence |
225.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10475015
|
Thermo Scientific™
15153 |
Couleur noire, 96 puits | Fluorescence |
230.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les plaques activées par maléimide Pierce permettent la liaison covalente (capture sur plaque) de molécules contenant du sulfhydryle, telles que des peptides à terminaison cystéine. Ces plaques à revêtement sont un outil particulièrement utile pour évaluer des titres spécifiques d’anticorps anti-haptène lors de la production d’anticorps. Les plaques activées par maléimide sont disponibles en version transparente pour les analyses colorimétriques, blanche pour les analyses chimiluminescentes et noire pour les analyses fluorescentes.
Les plaques activées par maléimide Pierce permettent la liaison covalente (capture sur plaque) de molécules contenant du sulfhydryle, telles que des peptides à terminaison cystéine. Ces plaques à revêtement sont un outil particulièrement utile pour évaluer des titres spécifiques d’anticorps anti-haptène lors de la production d’anticorps. Les plaques activées par maléimide sont disponibles en version transparente pour les analyses colorimétriques, blanche pour les analyses chimiluminescentes et noire pour les analyses fluorescentes.
Points clés
• Immobilisation spontanée des peptides et protéines contenant de la cystéine avec des sulfhydryles libres
• Pré-bloquées pour réduire la liaison non spécifique
Specifications
Capacité standard, covalentes | |
Pierce™ | |
100 μl | |
Maléimide | |
Tampon Blocker™ BSA |
Remarque : Les plaques sont fournies prébloquées avec de l’albumine sérique bovine. Dès réception, conserver les plaques à 4°C et à l’abri de l’humidité. Une fois le sachet ouvert, conserver les plaques non utilisées à 4°C dans un sachet refermable avec du dessiccant. Les plaques sont expédiées à température ambiante. |
|
En PS | |
96 | |
5 plaques |