Learn More
Thermo Scientific™ Mini comprimés inhibiteurs de protéase Pierce
Les mini comprimés inhibiteurs de protéase Thermo Scientific™ Pierce sont des inhibiteurs de protéase à large spectre hautement efficaces pour empêcher la dégradation protéolytique pour la lyse cellulaire et les expériences d’extraction de protéines.
25.40€ - 25.48€
Spécification
Comprend | 1 flacon de comprimés inhibiteurs |
---|---|
Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
À utiliser avec (application) | Purification de protéines, transfert Western |
Suffisant pour | 1 comprimé est suffisant pour 10 ml |
Quantité | 2 comprimés |
Alert:
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Code produit | Marque | Quantité | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Description | Price | Quantity & Availability | ||||
16386522
|
Thermo Scientific™
A32954 |
2 comprimés | Taille de l'essai |
25.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16396522
|
Thermo Scientific™
A32956 |
2 comprimés | Taille de l'essai sans EDTA |
25.48€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les comprimés inhibiteurs de protéase Pierce protègent les protéines de la dégradation protéolytique en inhibant les protéases à sérine, les protéases à cystéine, les protéases à acide aspartique et les aminopeptidases habituellement présentes dans les échantillons de lysat cellulaire. Les comprimés contiennent de l’AEBSF, de l’aprotinine, de la bestatine, de l’E-64, de la leupeptine et de la pepstatine A. Stables pour un stockage à 4°C jusqu’à 12 mois ; chaque mini ou grand comprimé suffit, respectivement, pour 10 ml ou 50 ml de solution et convient à la préparation de réactifs avant l’extraction de protéines provenant de tissus et de cellules de culture.Points clés :
- Formulation améliorée—dissolution rapide des comprimés et obtention d’une solution transparente
- Économique - meilleur rapport coût-efficacité que les autres formules disponibles sur le marché pour des volumes équivalents
- Pratique—formulations à large spectre entièrement divulguées et prêtes à l’emploi
- Compatible—utilisation directe avec les dosages BCA Thermo Scientific™ Pierce™
Specifications
1 flacon de comprimés inhibiteurs | |
Purification de protéines, transfert Western | |
2 comprimés |
2°C à 8°C | |
1 comprimé est suffisant pour 10 ml |