Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein A, Peroxidase
Détecte les anticorps humains et du lapin, en particulier les isotypes IgG, pour le transfert de Western, l’ELISA et d’autres immunoessais avec cette protéine A recombinante purifiée.
195.00€ - 2390.00€
Spécification
Gamme de produits | Pierce™ |
---|---|
Forme | Poudre |
Sous-type de protéine | Protéine A |
Espèces | Humain, lapin |
Cible | Anticorps |
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10648464
|
Thermo Scientific™
21184 |
5 mg |
195.00€
5mg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15255683
|
Thermo Scientific™
77673 |
50 mg |
470.00€
50mg |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15275683
|
Thermo Scientific™
77674 |
500 mg |
2390.00€
500mg |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les formes purifiées de la protéine A recombinante Thermo Scientific™ Pierce permettent d’analyser et de détecter les anticorps humains et de lapin, en particulier les isotypes IgG, dans le transfert Western, les tests ELISA, l’immunohistochimie et d’autres protocoles d’immunoessai.
La protéine A est un composant de paroi cellulaire produit par plusieurs souches de Staphylococcus aureus qui consiste en une seule chaîne polypeptidique et qui contient peu ou pas de glucides. La protéine A recombinante est produite dans E. coli et fonctionne en grande partie comme la protéine A native. La molécule de protéine A contient quatre sites de liaison à haute affinité capables d’interagir avec la région Fc à partir d’IgG de plusieurs espèces, y compris l’homme et le lapin. La liaison optimale se produit au pH 8.2, bien que la liaison soit également efficace dans des conditions neutres ou physiologiques (pH 7.0 à 7.6).Points clés :
- Contient quatre domaines de liaison Fc par protéine
- Mieux que la protéine G pour les IgG polyclonales provenant du sérum de lapin, de porc, de chien et de chat
- Plus pauvres que la protéine G pour l’IgG1 de souris, l’IgG3 humain et les anticorps de rat, de chèvre et de vache
Specifications
Pierce™ | |
Protéine A | |
Anticorps |
Poudre | |
Humain, lapin | |
Dès réception, stocker à -20°C. Le produit est expédié à température ambiante. |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.