missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PIGP Antibody, mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-06346MFV500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
PIGP Polyclonal antibody specifically detects PIGP in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
Spécification
| PIGP | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| class P, DCRCDown syndrome critical region protein C, Down syndrome critical region protein 5, DSCR5DCRC-S, DSCRC, DSRC, EC 2.4.1.198, phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis, class P, Phosphatidylinositol-glycan biosynthesis class P protein, phosphatidylinositol-n-acetylglucosaminyltranferase subunit, PIG-P | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PIGP fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 51227 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu