Learn More
PIGP Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
220.00€ - 326.00€
Spécification
Antigène PIGP
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1-5ul/mg of lysate
Applications Western Blot, Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18629798
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-06346-100ul
100 μg
326.00€
100µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18687137
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-06346-50ul
50 μg
220.00€
50µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
PIGP Polyclonal antibody specifically detects PIGP in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
Spécification
Spécification
PIGP
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human
class P, DCRCDown syndrome critical region protein C, Down syndrome critical region protein 5, DSCR5DCRC-S, DSCRC, DSRC, EC 2.4.1.198, phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis, class P, Phosphatidylinositol-glycan biosynthesis class P protein, phosphatidylinositol-n-acetylglucosaminyltranferase subunit, PIG-P
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PIGP fragment.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1-5ul/mg of lysate
Polyclonal
Purified
RUO
PBS, pH7.0
51227
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified