missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PILR-alpha Antibody (2175B), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB64842PECY55
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
PILR-alpha Monoclonal antibody specifically detects PILR-alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| PILR-alpha | |
| Monoclonal | |
| PE-Cyanine5.5 | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 2175B | |
| Flow Cytometry | |
| Cell surface receptor FDF03, FDF03, inhibitory receptor PILRalpha, Inhibitory receptor PILR-alpha, paired immunoglobin-like receptor alpha, paired immunoglobin-like type 2 receptor alpha, paired immunoglobulin-like receptor alpha, paired immunoglobulin-like type 2 receptor alpha | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human PILR-alpha with a C-terminal 6-His tag, Gln20-Thr196, Accession # Q9UKJ1 | |
| 0.1 mL | |
| Signal Transduction | |
| 29992 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu