Learn More
PINK1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 23274-1-AP-150UL
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 16872265
  • 410.00€ / 150µL
Description
PINK1 (PTEN-induced putative kinase 1) protects from mitochondrial dysfunction in cells by conferring different autophosphorylation activity to mitochondrial genes. The kinase domain of PINK1 appears to be critical in its protective effects. Mitochondrial proteins are critical for the regulation of cellular energy and adaptation to stress. Particularly in brain cells, mitochondrial demand is extraordinarily high, in order to accommodate aerobic and anaerobic support of high energy processes. When mitochondrial structure and/or function is disrupted in the brain, neurodegenerative diseases like Parkinson′s disease are triggered.
Spécification
Spécification
PINK1
Polyclonal
Unconjugated
PINK1
BRPK, PARK6, PINK1, PTEN induced putative kinase 1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
65018, 68943
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q99MQ3, Q9BXM7
PINK1
PINK1 Fusion Protein Ag19825
150 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.