Learn More
OHAUS™ Pioneer™ Balance de précision
Une balance abordable pour des résultats fiables
Marque:  OHAUS™ 30619382
986.72 EUR valable jusqu'au 2023-02-28
Utilisez le code promo "18432" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 4.50000kg
Code produit. 17248770
  • 1160.85€ / 1 unité
Expédition estimée: 13-12-2022
Description
  • Offre une précision et une répétabilité élevées à un prix abordable pour les applications de pesée essentielles en laboratoire, dans le domaine industriel et dans le cadre éducatif
  • Boîtier inférieur en fonte, sous-bac et plateau de pesée en acier inoxydable
    • Structure durable pour une utilisation polyvalente et à long terme
  • Affichage à deux lignes pour des informations/conseils supplémentaires et une connectivité USB/RS232 pour une communication aisée
    • Les modèles pare-vent sont dotés d’une barre d’élimination statique (ESR) pour une mise à la terre pratique
Caractéristiques principales :
  • Filtres environnementaux sélectionnables par l’utilisateur et paramètres de luminosité
  • Tare automatique
  • Atténuation automatique
  • Points d’étalonnage de plage sélectionnables par l’utilisateur
  • Verrouillage logiciel et menu de réinitialisation
  • Paramètres de communication et options d’impression des données sélectionnables par l’utilisateur
  • ID de projet et d’utilisateur définissables par l’utilisateur
Spécification
Spécification
Dispositif RS232 et USB (inclus), sortie de données BPL/BPF avec horloge en temps réel
LCD rétroéclairé
Pesée de base, comptage des pièces, pesée en pourcentage, pesée des animaux, détermination de la densité
Base métallique, boîtier supérieur en plastique, bac amovible en acier inoxydable, pare-vent en verre
0,001 g
50 à 86°F, fonctionnement garanti entre 41 et 104°F
Balances analytiques et de précision
321 x 209 x 309 mm
209 mm
120 mm
4,5 kg
620 g
0,001 g
0,002 g
PX623/E
2 s
10 à 30°C, fonctionnement garanti entre 5 et 40°C
Milligramme, gramme, kilogramme, once, livre, carat, pennyweight, once troy, grain, newton, tael de Hong Kong, tael de Singapour, tael de Taïwan, mommé, tical, mesghal, tola, baht, personnalisé
321 mm
309 mm
10 lb