Learn More
Brady™ Rouleau à bande de tuyau
Solid color pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
Marque:  Brady™ 275213
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.40500kg
Code produit. 12719874
  • 105.00€ / 1 rouleau
Expédition estimée: 04-06-2024
Description
  • Solid color pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
Spécification
Spécification
Conformité environnementale RoHS, directive UE 2002/95/CE, homologation CSA, certifié UL,
Acrylique, Permanent
Satin
Polyester
Rouleau à bande de tuyau
1 Roll
-112°F to +230°F
0.0028 in.
33 m x 50 mm
33 m
50 mm
Rouleau à bande de tuyau
Vert
Tape
Transfert thermique
Utilisé pour les marqueurs pour tuyaux et les panneaux de sécurité
1 de chaque
–70°C à +110°C
0,020 mm
108.27 ft.
1.97 in.