Learn More
Brady™ Rouleau à bande de tuyau
Solid color pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
Marque:  Brady™ 275204
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.20500kg
Code produit. 12739874
  • 63.05€ / 1 rouleau
Expédition estimée: 03-06-2024
Description
  • Solid color pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
Spécification
Spécification
Conformité environnementale RoHS, directive UE 2002/95/CE, homologation CSA, certifié UL,
Acrylique, Permanent
Satin
Polyester
Utilisé pour les marqueurs pour tuyaux et les panneaux de sécurité
5/Bte
–70°C à +110°C
0,071 mm
108.27 ft.
0.98 in.
Rouleau à bande de tuyau
Orange
Tape
Marqueur pour tuyaux
1 Roll
-112°F to +230°F
0.0028 in.
33 m x 25 mm
33 m
25 mm