Learn More
Brady™ Rouleau à bande de tuyau
Solid color pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
Marque: Brady™ 275216
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.41000kg
Description
- Solid color pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
Spécification
Conformité environnementale RoHS, directive UE 2002/95/CE, homologation CSA, certifié UL, | |
Acrylique, Permanent | |
Satin | |
Polyester | |
Rouleau à bande de tuyau | |
1 Roll | |
-112°F to +230°F | |
0.0028 in. | |
33 m x 50 mm | |
33 m | |
50 mm |
Rouleau à bande de tuyau | |
Orange | |
Tape | |
Transfert thermique | |
Utilisé pour les marqueurs pour tuyaux et les panneaux de sécurité | |
1 de chaque | |
–70°C à +110°C | |
0,020 mm | |
108.27 ft. | |
1.97 in. |