Learn More
Brady™ Rouleau à bande de tuyau
Solid color pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
Marque:  Brady™ 275225
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.82000kg
Code produit. 12799864
  • 234.00€ / 1 rouleau
Expédition estimée: 10-06-2024
Description
  • Solid color pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
Spécification
Spécification
Conformité environnementale RoHS, directive UE 2002/95/CE, homologation CSA, certifié UL,
Acrylique, Permanent
Satin
Polyester
Utilisé pour les marqueurs pour tuyaux et les panneaux de sécurité
5/Bte
–70°C à +110°C
0,071 mm
108.27 ft.
3.94 in.
Rouleau à bande de tuyau
Vert
Tape
Marqueur pour tuyaux
1 Roll
-112°F to +230°F
0.0028 in.
33 m x 100 mm
33 m
100 mm