Learn More
ROBU VitraPOR™ Pipeline Filter
Pipeline Filter with tube adapters for connection.
Marque:  ROBU VitraPOR™ 23602
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10022141
  • 94.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-07-2024
Description
  • Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 500°C
Spécification
Spécification
Verre borosilicaté 3.3
Adaptateurs pour tubulure
2
60 mm
Non stériles
1 de chaque
230 mm