Learn More
ROBU VitraPOR™ Pipeline Filter
Pipeline Filter with tube adapters for connection.
83.15€ - 131.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
Stérilité | Non stériles |
Comprend | Adaptateurs pour tubulure |
Code produit | Marque | Porosité | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10022141
|
ROBU VitraPOR™
23602 |
2 | 60 mm |
94.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16863046
|
ROBU VitraPOR™
23300 |
0 | 30 mm |
83.15€
2 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16883046
|
ROBU VitraPOR™
23302 |
2 | 30 mm |
83.15€
2 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10441802
|
ROBU VitraPOR™
23603 |
3 | 60 mm |
94.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10460262
|
ROBU VitraPOR™
23604 |
4 | 60 mm |
101.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10632982
|
ROBU VitraPOR™
23605 |
5 | 60 mm |
130.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16893046
|
ROBU VitraPOR™
23303 |
3 | 30 mm |
83.15€
2 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16813056
|
ROBU VitraPOR™
23305 |
5 | 30 mm |
131.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10683752
|
ROBU VitraPOR™
23601 |
1 | 60 mm |
94.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10746082
|
ROBU VitraPOR™
23600 |
0 | 60 mm |
94.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16873046
|
ROBU VitraPOR™
23301 |
1 | 30 mm |
83.15€
2 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16803056
|
ROBU VitraPOR™
23304 |
4 | 30 mm |
90.70€
2 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
Non stériles | |
Adaptateurs pour tubulure |