Learn More
ROBU VitraPOR™ Pipeline Filter
Pipeline Filter with tube adapters for connection.
Marque:  ROBU VitraPOR™ 23304
Informations supplémentaires : Poids : 0.09120kg
Code produit. 16803056
  • 90.70€ / 2 pièces
Expédition estimée: 03-06-2024
Description
  • Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 500°C
Spécification
Spécification
Verre borosilicaté 3.3
Adaptateurs pour tubulure
4
30 mm
Non stérile
2/boîte
140 mm