Learn More
ROBU VitraPOR™ Pipeline Filter
Pipeline Filter with tube adapters for connection.
Marque: ROBU VitraPOR™ 23301
Informations supplémentaires : Poids : 0.09120kg
Description
- Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 500°C
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
Non stériles | |
2/boîte | |
30 mm |
1 | |
Adaptateurs pour tubulure | |
140 mm |