Learn More
BRAND™ Pointes de pipette, 1 à 10 ml Code produit.: 10787793
En stock
Il en reste null
Ajouter au panier
BRAND™ Pointes de pipette, 1 à 10 ml
Code produit. p-4903838 Tous les produits Brand Produits
En sachets, 2 x 100 embouts, 200 pièces
Code nomenclature Nacres: NB.02
Click to view available options
Conditionnement:
Boîte d’embouts, 18 embouts
En sachets, 10 x 100 embouts
En sachets, 2 x 100 embouts
Conditionnement:
1000 pièces
18 pièces
200 pièces
Code produit. 10787793
Marque: BRAND™ 702603
Spotlight
Utilisez le code promo 24158 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
En stock
Edge
Ajouter au panier
Il en reste null
Ajouter au panier
Moulage de précision à partir de PP vierge haute pureté, exempt de diHEMDA et d’oléamide. Les pointes de pipette de 1 à 10 ml sont parfaits avec la pipette microlitre Transferpette™ S de 10 ml. Compatibles avec les systèmes Eppendorf™.
  • Processus de fabrication respectueux de l’environnement utilisant uniquement du PP haute pureté exempt d’oléamide et de diHEMDA.
  • Les surfaces hydrophobes propres réduisent le temps de rétention des échantillons et augmentent la précision et la reproductibilité.
  • Convient parfaitement pour la pipette microlitre Transferpette™ S 10 ml.
  • Compatibles avec les systèmes Eppendorf™ .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1 à 10 ml
Filtré Non-filtered
Stérilité Non stérile
Couleur Colorless
Autoclavable Autoclavable
Longueur (métrique) 15,65cm
Déclaration de pureté Sans DiHEMDA ni oléamide
Compatibilité Eppendorf™
Format En vrac
Type de pointe Standard
Conditionnement En sachets, 2 x 100 embouts
Type de produit Pointe
Jetable Limited-use
À utiliser avec (équipement) Pipette Microliter Transferpette™ S 10 ml
Graduated No
Matériau Polypropylène
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot0000015270 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/10/2025 Code produit702603
Numéro de lot0000015189 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/10/2025 Code produit702603
Numéro de lot0000014599 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/09/2025 Code produit702603
Numéro de lot0000014513 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/09/2025 Code produit702603
Numéro de lot0000014259 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/07/2025 Code produit702603
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Pointes de pipette, 1 à 10 ml >