Learn More
Gilson™ Pointes de pipettes PIPETMAN™ Diamond, recharge en blister
Autoclavables ou stérilisées aux rayons gamma
Brand: Gilson™ F172213
199.40 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23279" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Additional Details : Poids : 1.00000kg
Description
- Pointes avec emballage à code couleur correspondant aux normes industrielles et permettant la mise en correspondance avec les couleurs des volumes de pipettes
- Dotées de graduations à différents niveaux pour procéder à de rapides vérifications lors de l’aspiration d’échantillons
- Pointes standard ou à filtre
- Utilisation validée avec des pointes à 384 puits : F172211G, F172311G et F17511G
Specifications
0,1 à 10 μl | |
Stérile | |
Non autoclavable | |
10,79 in | |
Recharge en blister | |
Pipetman™ Diamond™ |
À filtre | |
Transparent | |
DSFL10 | |
Rayons gamma | |
F172211G, F172311G, F17511G | |
Polypropylène |