Learn More
Gilson™ Pointes de pipettes PIPETMAN™ Diamond, recharge en blister
Autoclavables ou stérilisées aux rayons gamma
75.65€ - 230.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Gamme de produits | Pipetman™ Diamond™ |
Matériau | Polypropylène |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Filtré | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Filtré | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15247783
|
Gilson™
F172511 |
100 à 1000 mu;l | Sans filtre | Stérile |
91.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15237783
|
Gilson™
F172510 |
100 à 1000 μl | Sans filtre | Non stérile |
80.40€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15707627
|
Gilson™
F172313 |
2 à 30 μl | À filtre | Stérile |
194.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15227783
|
Gilson™
F172311 |
2 à 200 mu;l | Sans filtre | Stérile |
86.30€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15267783
|
Gilson™
F172613 |
100 à 1000 mu;l | À filtre | Stérile |
230.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15257783
|
Gilson™
F172513 |
2 à 200 mu;l | À filtre | Stérile |
194.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15297773
|
Gilson™
F172211 |
0,1 à 20 mu;l | Sans filtre | Stérile |
103.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15217783
|
Gilson™
F172310 |
2 à 200 μl | Sans filtre | Non stérile |
75.65€
960 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15207783
|
Gilson™
F172213 |
0,1 à 10 μl | À filtre | Stérile |
214.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15287773
|
Gilson™
F172210 |
0,1 à 20 μl | Sans filtre | Non stérile |
91.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Pointes avec emballage à code couleur correspondant aux normes industrielles et permettant la mise en correspondance avec les couleurs des volumes de pipettes
- Dotées de graduations à différents niveaux pour procéder à de rapides vérifications lors de l’aspiration d’échantillons
- Pointes standard ou à filtre
- Utilisation validée avec des pointes à 384 puits : F172211G, F172311G et F17511G
Spécification
Transparent | |
Pipetman™ Diamond™ | |
Polypropylène |