Learn More
BRAND™ Cuve pour pipettes
Boîte de pipettes en aluminium avec revêtement intérieur en silicone pour le stockage et la stérilisation
Marque:  BRAND™ 28925
64.58 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01100kg
Code produit. 15663957
  • 72.85€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-06-2024
Description
liStockez des pipettes de différentes longueurs/liliStérilisez des pipettes de différentes longueurs/li
Spécification
Spécification
Aluminium
Rectangulaires
Silicone
Stérile
Aluminium
Stockage et stérilisation des pipettes
Boîte de pipettes
235 à 305 mm