Learn More
BRAND™ Cuve pour pipettes
Boîte de pipettes en aluminium avec revêtement intérieur en silicone pour le stockage et la stérilisation
66.50€ - 84.15€
Spécification
Matériau du bouchon | Aluminium |
---|---|
Matériau | Aluminum |
Forme | Rectangulaires |
À utiliser avec (application) | Stockage et stérilisation des pipettes |
Matériau de doublure | Silicone |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15653957
|
BRAND™
28920 |
150 à 200 mm |
66.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15663957
|
BRAND™
28925 |
235 à 305 mm |
72.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15673957
|
BRAND™
28930 |
315 à 385 mm |
79.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15683957
|
BRAND™
28935 |
315 à 485 mm |
84.15€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
liStockez des pipettes de différentes longueurs/liliStérilisez des pipettes de différentes longueurs/liSpécification
Aluminium | |
Rectangulaires | |
Silicone | |
Stérile |
Aluminum | |
Stockage et stérilisation des pipettes | |
Boîte de pipettes |