Learn More
BRAND™ Cuve pour pipettes
Boîte de pipettes en aluminium avec revêtement intérieur en silicone pour le stockage et la stérilisation
Marque: BRAND™ 28935
74.62 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01100kg
Description
liStockez des pipettes de différentes longueurs/liliStérilisez des pipettes de différentes longueurs/liSpécification
Aluminium | |
Rectangulaires | |
Silicone | |
Stérile |
Aluminum | |
Stockage et stérilisation des pipettes | |
Boîte de pipettes | |
315 à 485 mm |