missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PIR-B Antibody (326414), PE/Cy7, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB2754PECY7
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
PIR-B Monoclonal antibody specifically detects PIR-B in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| PIR-B | |
| Monoclonal | |
| PE-Cyanine7 | |
| PBS | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 11025 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2a |
| Flow Cytometry | |
| 326414 | |
| Flow Cytometry | |
| CD85a, HL9, ILT5, ILT-5, leukocyte immunoglobulin like receptor B3, LILRA6, LILRB3, LIR3, LIR-3, PIRB, PIR-B | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse PIR-B, Gly24-Gly635, Accession # AAH26937 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu