missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PITPNC1 Antibody, PE, Novus Biologicals™

Code produit 18626522 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit unitSize
18626522 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18626522 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP297834PE

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

PITPNC1 Polyclonal antibody specifically detects PITPNC1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Applications Western Blot
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PITPNC1 fragment.
Identification génétique (Entrez) 26207
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.