missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PKC beta Antibody [Alexa Fluor« 594], Novus Biologicals Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
PKC beta Polyclonal antibody specifically detects PKC beta in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
Spécification
| Antigène | PKC beta |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Alexa Fluor 594 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | EC 2.7.11, EC 2.7.11.13, MGC41878, PKC-B, PKC-beta, PKCBPRKCB2, PRKCB1protein kinase C beta 1, protein kinase C beta type, protein kinase C, beta, protein kinase C, beta 1, protein kinase C, beta 1 polypeptide |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 260-340 of human PKC beta (NP_997700.1).,, Sequence:, SFGISELQKASVDGWFKLLSQEEGEYFNVPVPPEGSEANEELRQKFERAKISQGTKVPEEKTTNTVSKFDNNGNRDRMKLT |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?