missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
PKN2 Monoclonal antibody specifically detects PKN2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Spécification
Spécification
| Antigène | PKN2 |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 20A8 |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50-1:200, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 |
| Formule | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol |
| Alias de gène | cardiolipin-activated protein kinase Pak2, EC 2.7.11, EC 2.7.11.13, Pak-2, PAK2, PRK2MGC150606, PRKCL2PRO2042, Protein kinase C-like 2MGC71074, protein kinase N2, Protein-kinase C-related kinase 2, serine/threonine-protein kinase N2 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | A synthesized peptide derived from Human PKN2 [UniProt Q16513] |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?